Learn More
Ácido 4-amino-3-butoxibenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-amino-3-butoxibenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-butoxybenzoic Acid |
| CAS | 23442-22-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-3-butoxybenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Oxybuprocaine Imp. B (EP), 4-Amino-3-butoxybenzoic Acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity B, Oxybuprocaine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-3-6-15-10-7-8(11(13)14)4-5-9(10)12/h4-5,7H,2-3,6,12H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-3-butoxibenzoico |
| Mostrar más |