Learn More
Ácido 4-amino-3-butoxibenzoico, Mikromol™
Código de producto. 30050284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050284 100 mg 100 miligramos
30052248 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050284 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0543.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-amino-3-butoxibenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-butoxybenzoic Acid
CAS 23442-22-0
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-3-butoxybenzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Oxybuprocaine Imp. B (EP), 4-Amino-3-butoxybenzoic Acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity B, Oxybuprocaine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-3-6-15-10-7-8(11(13)14)4-5-9(10)12/h4-5,7H,2-3,6,12H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-3-butoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 209.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1052 g/mol