Learn More
4-Amino-3-bromopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378886 1 g 1 g
11388886 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19521.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13534-98-0
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.013
Número MDL MFCD02068297
Clave InChI DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-4-pyridinamine, 3-bromo-4-aminopyridine, 3-bromo-4-pyridineamine, 4-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridylamine, 3-bromo-4-pyridinylamine, 3-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1242, acmc-1bnz6
PubChem CID 26095
Nombre IUPAC 3-bromopiridin-4-amina
SMILES C1=CN=CC(=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-bromopyridine
Punto de fusión 65°C to 69°C
Cantidad 1 g
Beilstein 110183
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%