Learn More
4-Amino-3-bromobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481748 1 g 1 g
15401758 250 mg 250 miligramos
15491748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55483.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50397-74-5 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50397-74-5
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.035
Número MDL MFCD01861386
Clave InChI POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-aminobenzonitrile, 2-bromo-4-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino-3-bromo, 4-amino-3-bromo-benzonitrile, 4-amino-3-brombenzonitrile, buttpark 35\03-64, 4-amino-3-bromobenzenecarbonitrile, pubchem4609, acmc-209klz, 4-amino-3-bromobenzonitile
PubChem CID 1515279
Nombre IUPAC 4-amino-3-bromobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-bromobenzonitrile
Punto de fusión 106°C to 110°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%