Learn More
4-amino-3-bromo-2-cloropiridina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499027 1 g 1 g
15419037 250 mg 250 miligramos
15409037 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52359.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 215364-85-5 | C5H4BrClN2 | 207.455 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215364-85-5
Fórmula molecular C5H4BrClN2
Peso molecular (g/mol) 207.455
Número MDL MFCD09263478
Clave InChI KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro-4-pyridinamine, 3-bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-bromo-2-chloro-pyridin-4-amine, 4-pyridinamine, 3-bromo-2-chloro, 4-amino-2-chloro-3-bromopyridine, pubchem2607, acmc-209flk, ksc547a7h, 3-bromo-2-chloro-4-aminopyridine
PubChem CID 29919300
Nombre IUPAC 3-bromo-2-cloropiridina-4-amina
SMILES C1=CN=C(C(=C1N)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.46
Porcentaje de pureza ≥97%