Learn More
4-amino-3,5-xilenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3,5-xylenol |
| CAS | 3096-70-6 |
| Fórmula molecular | C8H11NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Amino-3,5-dimethyl-phenol, 3,5-Dimethyl-4-aminophenol, 4-Hydroxy-2,6-dimethylaniline, 4-Hydroxy-2,6-xylidine, NSC 38030 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C(=CC(=C1)O)C)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3,5-dimetilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |