Learn More
Ácido 4-amino-3,5-diyodobenzoico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403324
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403324 5 g 5 g
11413324 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10617.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2122-61-4 | C7H5I2NO2 | 388.93 g/mol
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid is a very useful substituted benzene compound for use as a building block in synthesis. The carboxylic acid and amine functionalities can be used to form linkages through nucleophile-electrophile coupling and the iodides may be used as functional sites for cross-coupling transformations. 4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid has been specifically used in the synthesis of an adduct to introduce into Tecoflex polymers to impart radiopaqueness to the material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-ácido amino-3,5-diyodobenzoico es un compuesto de benceno sustituido muy útil para su uso como bloque de construcción en síntesis. Las funcionalidades de ácido carboxílico y amina pueden usarse para formar vínculos a través del acoplamiento nucleófilo-electrófilo y los yoduros pueden usarse como sitios funcionales para transformaciones de acoplamiento cruzado. El 4-ácido amino-3,5-diyodobenzoico se ha utilizado específicamente en la síntesis de un aducto para introducir en polímeros Tecoflex para impartir radioopacidad al material.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2122-61-4
Fórmula molecular C7H5I2NO2
Peso molecular (g/mol) 388.93
Número MDL MFCD00007684
Clave InChI WXTVPMWCUMEVSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-amino-3,5-diiodo, 3,5-dijod-4-aminohippursaeure, 3,5-diiodo-4-aminobenzoic acid, 3,5-dijod-4-aminohippursaeure german, 4-amino-3,5-diiodo-benzoicacid, pubchem4681, acmc-1cq3z, wln: zr bi fi dvq, labotest-bb lt00080707, 4-amino-3,5-diiodo-benzoicaci
PubChem CID 16460
Nombre IUPAC 4-acido amino-3,5-diyodobenzoico
SMILES NC1=C(I)C=C(C=C1I)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2103037
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (partly miscible).
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.93
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico