Learn More
4-Amino-3,5-difluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15209826 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15209826 5 g 5 g
15299816 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15209826 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452530050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 159783-22-9 | C5H4F2N2 | 130.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159783-22-9
Fórmula molecular C5H4F2N2
Peso molecular (g/mol) 130.1
Clave InChI XWAOYJHUAQFFMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737654
Nombre IUPAC 3,5-difluoropiridin-4amina
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)F)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3, 5-difluoropyridine
Punto de fusión 102°C to 105°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-4-pyridinamine, 3,5-difluoro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 3,5-difluoro, difluoropyridinamine, 3,5-difluoro-4-pyridylamine, 3,5-difluoropyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine,3,5-difluoro-9ci, 4-pyridinamine, 3,5-difluoro-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.