Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-aminoácido 3,5-difluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.07 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
| Forma física | Sólido |