Learn More
4-Amino-3,5-dicloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3,5-dichloropyridine |
| CAS | 22889-78-7 |
| Fórmula molecular | C5H4Cl2N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3,5-Dichloro-4-aminopyridine, 3,5-Dichloropyridin-4-ylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1c(Cl)cncc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloropiridina-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9752 |