Learn More
4-Amino-3,5-diclorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11443624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443624 25 g 25 g
11423624 1 g 1 g
11433624 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443624 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11269.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78473-00-4
Fórmula molecular C7H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 187.023
Número MDL MFCD00017341
Clave InChI COFNCCWGWXFACE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-cyanoaniline, 4-cyano-2,6-dichloroaniline, benzonitrile, 4-amino-3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3,5-dichloro-benzonitrile, 4-amino-3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem14453, acmc-1be7s, ksc381a4h, timtec-bb sbb003696
PubChem CID 522706
Nombre IUPAC 4-amino-3,5-diclorobenzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 2719605
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.03
Porcentaje de pureza 97%