Learn More
Clorhidrato de ácido 4-amino-3-(4-fluorofenil)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1858241-03-8 |
| Fórmula molecular | C10 H12 F N O2 . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | β-(Aminomethyl)-4-fluorobenzenepropanoic Acid Hydrochloride, (±)-β-p-Fluorophenyl-GABA Hydrochloride, 4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12FNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H |
| SMILES | Cl.NCC(CC(=O)O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-amino-3-(4-fluorofenil)butanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 233.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.0619 |