Learn More
4-Amino-2-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418959 5 g 5 g
11318755 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12346.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 654-70-6 | C8H5F3N2 | 186.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 654-70-6
Fórmula molecular C8H5F3N2
Peso molecular (g/mol) 186.137
Número MDL MFCD00042155
Clave InChI PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-trifluoromethyl benzonitrile, 5-amino-2-cyanobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethylaniline, 2-cyano-5-aminobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl aniline, benzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl, unii-l47d9xhc08, 4-amino 2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 522170
Nombre IUPAC 4-amino-2-(trifluorometilo)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 136°C to 139°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 3278074
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.14
Porcentaje de pureza 97%