Learn More
Ácido 4-amino-2-(trifluorometil)benzoico, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415377 5 g 5 g
15405377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32626.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 393-06-6 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 393-06-6
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.14
Número MDL MFCD03407959
Clave InChI AMVHEVZYTGHASE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-trifluoromethyl benzoic acid, 5-amino-2-carboxybenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, pubchem1360, 4-amimo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209j4m, ksc495q5d, rarechem al bo 0438, buttpark 44\01-93, 4-amino-2-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 3836325
Nombre IUPAC ácido 4-amino-2-(trifluorometil)benzoico
SMILES NC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 183°C to 186°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza ≥97%