Learn More
4-Amino-2-sulfotolueno, TRC
Código de producto. 30137415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137415 25 g 25 g
30136851 10 g 10 g
30010468 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA29588025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-88-7
Fórmula molecular C7 H9 NO3 S
Sinónimo 1-Amino-4-metilbenceno-3-sulfónico Ácido 2-Metil-5-amino benzeno sulfónico Ácido sulfónico 3-Amino-6-metilbenzenosulfónico Ácido∣3-Sulfo-4-metilanilina 4-Amino-2-sulfotolueno∣4-Aminotolueno-2-sulfónico Ácido 4-Metil-3-sulfanilina∣4-Ácido metilanilina 3-sulfónico∣4-Ácido toluidina-3-sulfónico∣5-Amino-2-metil-1-sulfobenzeno∣5-Amino-o-toluenesulfónico Ácido∣NSC 22958∣NSC 5586∣p-Toluidina-o-sulfónico Ácido∣ ∣∣ ∣
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido 5-amino-2-metilbenzenosulfónico
Cantidad 25 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0303
Peso molecular 187.216
Clave InChI BRKFTWHPLMMNHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1S(O)(=O)=O
Nombre IUPAC 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonic acid
Peso molecular (g/mol) 187.21