Learn More
4-Amino-2-(metiltio)pirimidina-5-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488807 1 g 1 g
11498807 5 g 5 g
11408817 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19949.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
CAS: 770-30-9 | C6H6N4S | 166.20 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 770-30-9
Fórmula molecular C6H6N4S
Peso molecular (g/mol) 166.20
Número MDL MFCD00023237
Clave InChI VYDHBDPZNLVELI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-methylthio pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthio-5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthiopyrimidine-5-carbonitrile, maybridge1_004789, acmc-20a4j5, 4-amino-5-cyano-2-methylthiopyrimidine, 4-amino-5-cyano-2-methylthio pyrimidine
PubChem CID 295757
Nombre IUPAC 4-Amino-2-metilsulfanilpirimidina-5-carbonitrilo
SMILES CSC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Punto de fusión 240°C to 243°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.21
Porcentaje de pureza 97%