Learn More
(4-Amino-2-metilpirimidina-5-il)metil Trihidrógeno Difosfato, TRC
Código de producto. 30138157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138157 5 mg 5 miligramos
30136433 10 mg 10 miligramos
30012319 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5782695MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 841-01-0
Fórmula molecular C6H11N3O7P2
Peso molecular (g/mol) 299.11
Nombre IUPAC (4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil fosfono fosfato de hidrógeno
SMILES Cc1ncc(COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Trihydrogen Diphosphate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3O7P2/c1-4-8-2-5(6(7)9-4)3-15-18(13,14)16-17(10,11)12/h2H,3H2,1H3,(H,13,14)(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0072