Learn More
Fosfato de dihidrógeno de (4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Dihydrogen Phosphate |
| CAS | 945-94-8 |
| Fórmula molecular | C6 H10 N3 O4 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N3O4P/c1-4-8-2-5(6(7)9-4)3-13-14(10,11)12/h2H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12) |
| SMILES | Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(N)n1 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de dihidrógeno de (4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.1351 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0409 |