Learn More
4-Amino-2-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451158 250 mg 250 miligramos
15431158 1 g 1 g
15441158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55036.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18437-58-6 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
4-Amino-2-methylpyridine is used to prepare 2-methyl-pyridin-4-ol; nitrate at 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-amino-2-metilpiridina se utiliza para preparar nitrato de 2-metil-piridin-4-ol a 20 °C.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18437-58-6
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00186509
Clave InChI GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-methylpyridine, 4-amino-2-picoline, 2-methyl-4-aminopyridine, 2-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-methyl, 2-methyl-pyridin-4-ylamine, 4 1h-pyridinimine, 2-methyl, 4-amino-picoline, 4-amino-6-picoline, pubchem1118
PubChem CID 728670
Nombre IUPAC 2-metilpiridin-4-amina
SMILES CC1=NC=CC(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-methylpyridine
Punto de fusión 93°C to 97°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%