Learn More
Ácido 4-amino-2-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-methylbenzoic acid |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |