Learn More
Ácido 4-amino-2-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424267 1 g 1 g
15434267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31657.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2486-75-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2486-75-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD06656133
Clave InChI XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-4-aminobenzoic acid, 2-methyl-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methyl, pubchem10924, 4-amino-o-toluic acid, methyl-p-aminobenzoesaure, acmc-1cnb3, methyl-4-amino benzoic acid
PubChem CID 241632
Nombre IUPAC ácido 4-amino-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-methylbenzoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido