Learn More
(4-Amino-2-metil-5-pirimidinil)metanol(Toxopirimidina), TRC
Código de producto. 30452710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452710 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30452710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT686980100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol (Toxopyrimidine)
CAS 73-67-6
Fórmula molecular C6H9N3O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Methyl-4-amino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine, 2-Methyl-4-amino-5-pyrimidinemethanol, 2-Methyl-5-hydroxymethyl-6-aminopyrimidine, 2-Methyl-6-amino-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanol, 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, 6-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, NSC 28247, OMPM, Pyramin, Pyramine, Pyramine (pyridoxine antagonist), Pyrazan, TXP
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)
SMILES NC1=C(CO)C=NC(C)=N1
Nombre IUPAC (4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 139.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0746