Learn More
(4-Amino-2-metil-5-pirimidinil)metanol(Toxopirimidina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol (Toxopyrimidine) |
| CAS | 73-67-6 |
| Fórmula molecular | C6H9N3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-4-amino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine, 2-Methyl-4-amino-5-pyrimidinemethanol, 2-Methyl-5-hydroxymethyl-6-aminopyrimidine, 2-Methyl-6-amino-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanol, 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, 6-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, NSC 28247, OMPM, Pyramin, Pyramine, Pyramine (pyridoxine antagonist), Pyrazan, TXP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | NC1=C(CO)C=NC(C)=N1 |
| Nombre IUPAC | (4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 139.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0746 |