Learn More
Clorhidrato de 4-amino-2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepina, Mikromol™
Código de producto. 30462445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462445 4 x 25 mg -
17924326 100 mg 100 miligramos
17943006 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462445 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0329.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-amino-2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride
CAS 138564-60-0
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H11 N3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine hydrochloride, 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine monohydrochloride, Olanzamine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3S.ClH/c1-7-6-8-11(13)14-9-4-2-3-5-10(9)15-12(8)16-7;/h2-6,15H,1H3,(H2,13,14);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N
Nombre IUPAC 2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 265.76
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.044 g/mol