Learn More
Clorhidrato de 4-amino-2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-amino-2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride |
| CAS | 138564-60-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H11 N3 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine hydrochloride, 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine monohydrochloride, Olanzamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N3S.ClH/c1-7-6-8-11(13)14-9-4-2-3-5-10(9)15-12(8)16-7;/h2-6,15H,1H3,(H2,13,14);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N |
| Nombre IUPAC | 2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |