Learn More
4-Amino-2-metil-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazapina, Clorhidrato, TRC
Product Code. 17992825
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17992825 100 mg 100 miligramos
17941735 250 mg 250 miligramos
17963825 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17992825 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA618255100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138564-60-0
Fórmula molecular C12 H11 N3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 265.76
Sinónimo 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine hydrochloride, 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine monohydrochloride, Olanzamine
Nombre IUPAC 2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina-4-amina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3S.ClH/c1-7-6-8-11(13)14-9-4-2-3-5-10(9)15-12(8)16-7;/h2-6,15H,1H3,(H2,13,14);1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.044