Learn More
Clorhidrato de 4-amino-2-metil-1-naftalenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-methyl-1-naphthalenol Hydrochloride |
| CAS | 130-24-5 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Amino-2-methyl-1-naphthol Hydrochloride, 2-Methyl-4-amino-1-naphthol Hydrochloride, 4-Amino-2-methylnaphthol Hydrochloride, Kayvisyn, Synkamin Hydrochloride, Vitamin K5 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO.ClH/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13;/h2-6,13H,12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc(N)c2ccccc2c1O |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 4-amino-2-metilnaftalen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 209.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0607 |