Learn More
Clorhidrato de 4-amino-2-metoxifenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-methoxy-phenol |
| CAS | 4956-52-9 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(N)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 139.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0633 |