Learn More
Ácido 4-amino-2-(metoxicarbonil)benzoico, TRC
Código de producto. 30333462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333462 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30333462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA898345250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoic acid
CAS 1000342-08-4
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Methyl 4-amino-1,2-benzenedicarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)7-4-5(10)2-3-6(7)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
SMILES COC(=O)c1cc(N)ccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-2-metoxicarbonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 195.172
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.053