Learn More
Ácido 4-amino-2-(metoxicarbonil)benzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoic acid |
| CAS | 1000342-08-4 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl 4-amino-1,2-benzenedicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)7-4-5(10)2-3-6(7)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(N)ccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-2-metoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.053 |