Learn More
Ácido 4-amino-2-metoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397239 25 g 25 g
11387239 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27419.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2486-80-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2486-80-8
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00114479
Clave InChI OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-o-anisic acid, 4-amino-2-methoxy-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid, 2-methoxy-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzoicacid, 4-azanyl-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid, acmc-20aicb, pubchem4934
PubChem CID 75599
Nombre IUPAC ácido 4-amino-2-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-methoxybenzoic acid
Punto de fusión ∽150°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 97%