Learn More
Ácido 4-amino-2-metoxi-5-(metiltio)benzoico, TRC
Código de producto. 30310456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30310456 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30310456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6124205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-methoxy-5-(methylthio)benzoic Acid
CAS 71675-98-4
Fórmula molecular C9H11NO3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4-Amino-5-methylthio-2-methoxybenzoic Acid, 2-Methoxy-4-amino-5-(methylthio)benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3S/c1-13-7-4-6(10)8(14-2)3-5(7)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(N)c(SC)cc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-2-metoxi-5-metilsulfanilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 213.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.046
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.