Learn More
Ácido 4-amino-2-metoxi-5-(metiltio)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-methoxy-5-(methylthio)benzoic Acid |
| CAS | 71675-98-4 |
| Fórmula molecular | C9H11NO3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-5-methylthio-2-methoxybenzoic Acid, 2-Methoxy-4-amino-5-(methylthio)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3S/c1-13-7-4-6(10)8(14-2)3-5(7)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(N)c(SC)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-2-metoxi-5-metilsulfanilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.046 |