Learn More
Ácido 4-amino-2-metoxi-5-(metilsulfonil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 71675-99-5 |
| Fórmula molecular | C9H11NO5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-5-methylsulfonyl-2-methoxybenzoic Acid, 2-Methoxy-4-amino-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO5S/c1-15-7-4-6(10)8(16(2,13)14)3-5(7)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(N)c(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-2-metoxi-5-metilsulfonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 245.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0358 |