Learn More
4-amino-2-mercaptopirimidina, TRC
Código de producto. 30312096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312096 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30312096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61193050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
CAS 333-49-3
Fórmula molecular C4 H5 N3 S
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES NC1=NC(=S)NC=C1
Nombre IUPAC 4-amino-1H-pirimidina-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 127.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0204