Learn More
4-Amino-2-mercaptopirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10256890 1 g Frasco de vidrio 1 g
10216940 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10256890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214770010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 333-49-3 | C4H5N3S | 127.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-49-3
Fórmula molecular C4H5N3S
Peso molecular (g/mol) 127.17
Clave InChI DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiocytosine, 4-amino-2-mercaptopyrimidine, thiocytosine, 4-aminopyrimidine-2-thiol, cytosine, thio, cytosine, 2-thio, 2 1h-pyrimidinethione, 4-amino, 2 1h-pyrimidinone, 4-aminothio, 4-amino-2 1h-pyrimidinethione, 4-amino-2-thiopyrimidine
PubChem CID 2724245
Nombre IUPAC 6-amino-1H-pirimidina-2-tiona
SMILES C1=C(NC(=S)N=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo