Learn More
Clorhidrato de 4-amino-2-isopropil-5-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312977 5 g 5 g
11302977 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16282.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6321-11-5 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6321-11-5
Número MDL MFCD00035504
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Punto de fusión 258°C to 262°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C6H10O6
Cantidad 5 g
Beilstein 3700651
Sinónimo d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone
Clave InChI SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Nombre IUPAC (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 178.14
PubChem CID 165105
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.7
Porcentaje de pureza 97%