Learn More
Clorhidrato de 4-amino-2-isopropil-5-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302977 1 g 1 g
11312977 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16282.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6321-11-5 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6321-11-5
Número MDL MFCD00035504
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Punto de fusión 258°C to 262°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C10H15ClNO
Cantidad 1 g
Beilstein 3700651
Sinónimo 4-amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride, 6-aminothymol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenolhydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenol hydrochloride, 4-amino-5-methyl-2-propan-2-yl phenol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride 1:1, 6-aminothymol hcl, 6-aminothymolhydrochlorid, 6-aminothymol hydrovhloride
Clave InChI YLWORLAQZBRLSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)O)C(C)C)N.Cl
Nombre IUPAC 4-amino-5-metil-2-propan-2-ilfenol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 200.69
PubChem CID 80603
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.7
Porcentaje de pureza 97%