Learn More
4-Amino-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11996341 1 g Frasco de vidrio 1 GR
11906351 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38767-72-5 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38767-72-5
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Clave InChI SBQVQYPJWLJRQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 573530
Nombre IUPAC 4-amino-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=CNC(=O)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-hydroxypyridine
Punto de fusión 206.5°C to 208.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-aminopyridin-2-ol, 4-amino-2-hydroxypyridine, 4-amino-pyridin-2-ol, 4-aminopyridin-2 1h-one, 4-amino-2-pyridone, 3-deazacytosine, 2 1h-pyridinone, 4-amino, 2 1h-pyridinone,4-amino, 2-pyridinol, 4-amino, 4-amino-1,2-dihydropyridin-2-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-2-hydroxypyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.