Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-amino-2-fluorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11936041 1 g 1 g
11946041 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444490010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 819057-45-9 | C12H17BFNO2 | 237.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 819057-45-9
Fórmula molecular C12H17BFNO2
Peso molecular (g/mol) 237.08
Número MDL MFCD09951877
Clave InChI FLMNWVXAEGUVNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-amino-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline
PubChem CID 44755207
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 163°C to 166°C
Color Marrón a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4- Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.