Learn More
4-amino-2-fluorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-fluorophenol |
| CAS | 399-96-2 |
| Fórmula molecular | C6H6FNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Fluoro-4-hydroxyaniline, 2-Fluoro-4-aminophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6FNO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-fluorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 127.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0433 |