Learn More
4-Amino-2-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435700 1 g 1 g
11445700 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25936.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 399-96-2 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-96-2
Fórmula molecular C6H6FNO
Peso molecular (g/mol) 127.118
Número MDL MFCD00671760
Clave InChI MXJQJURZHQZLNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-hydroxyaniline, 2-fluoro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-fluoro, 4-amino-2-fluoro-phenol, zlchem 955, pubchem2831, acmc-1cswx, 4-amino-2-fluoro phenol
PubChem CID 2735918
Nombre IUPAC 4-amino-2-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-fluorophenol
Punto de fusión 170°C to 172°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.12
Porcentaje de pureza 97%