Learn More
Ácido 4-amino-2-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342159 1 g 1 g
15423417 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26146.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-31-1
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD01569397
Clave InChI QHERSCUZBKDVOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-aminobenzoic acid, 4-amino-2-fluorobenzoicacid, 4-amino-2-fluorobenzenecarboxylic acid, 4-amino-2-fluoro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoroaniline, benzoic acid, 4-amino-2-fluoro, pubchem4693, acmc-209jz6, ksc237k0f, 4-amino-2-fluoro benzoic acid
PubChem CID 302680
Nombre IUPAC ácido 4-amino-2-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 209°C to 211°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%