Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-amino-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495346 1 g 1 g
15405356 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59916.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 819057-45-9 | Molecular Formula: C12H17BFNO2 | Molecular Weight: 237.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 819057-45-9
Fórmula molecular C12H17BFNO2
Peso molecular (g/mol) 237.08
Número MDL MFCD09951877
Clave InChI FLMNWVXAEGUVNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-amino-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline
PubChem CID 44755207
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.08
Porcentaje de pureza 96%