Learn More
4-Amino-2-fluoro-N-metilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| CAS | 915087-25-1 |
| Fórmula molecular | C8H9FN2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-Methyl-2-fluoro-4-aminobenzamide, 4-amino-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9FN2O/c1-11-8(12)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccc(N)cc1F |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-fluoro-N-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 168.17 |