Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-amino-2-fluoro-5-metoxibencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455366 1 g 1 g
15465366 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59944.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1326283-60-6 | Molecular Formula: C13H19BFNO3 | Molecular Weight: 267.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1326283-60-6
Fórmula molecular C13H19BFNO3
Peso molecular (g/mol) 267.11
Número MDL MFCD22419265
Clave InChI JWACNMHKJHEWAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
PubChem CID 67363295
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-metoxi-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES COC1=C(N)C=C(F)C(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.11
Porcentaje de pureza 96%