Learn More
Ácido 4-amino-2-etoxi-5-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 86718-18-5 |
| Fórmula molecular | C9H10N2O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O5/c1-2-16-8-4-6(10)7(11(14)15)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,10H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCOc1cc(N)c(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-2-etoxi-5-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 226.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.059 |