Learn More
Éster metílico del ácido 4-amino-2-etoxi-5-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 86718-17-4 |
| Fórmula molecular | C10H12N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O5/c1-3-17-9-5-7(11)8(12(14)15)4-6(9)10(13)16-2/h4-5H,3,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1cc(N)c(cc1C(=O)OC)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-etoxi-5-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 240.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0746 |