Learn More
4-Amino-2-etoxi-5-nitro-N-4-piperidinil-benzamida Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30134864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134864 250 mg 250 miligramos
30006630 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA608915250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952310-00-8
Fórmula molecular C14H21BrN4O4
Peso molecular (g/mol) 389.24
Sinónimo 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-(piperidin-4-yl)benzamide Hydrobromide
Nombre IUPAC 4-amino-2-etoxi-5-nitro-N-piperidina-4-ilbenzamida; Hidrobromuro
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1C(=O)NC2CCNCC2)[N+](=O)[O-])N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N4O4.BrH/c1-2-22-13-8-11(15)12(18(20)21)7-10(13)14(19)17-9-3-5-16-6-4-9;/h7-9,16H,2-6,15H2,1H3,(H,17,19);1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0746