Learn More
4-Amino-2-cloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492258 5 g 5 g
15402268 250 mg 250 miligramos
15482258 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55875.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7461-50-9 | C4H4ClN3 | 129.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7461-50-9
Fórmula molecular C4H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 129.55
Número MDL MFCD00194051
Clave InChI LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinamine, 2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-pyrimidine, 2-chloropyrimidine-4-ylamine, zlchem 116, pubchem6955
PubChem CID 345752
Nombre IUPAC 2-cloropirimidin-4-amina
SMILES NC1=CC=NC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-chloropyrimidine
Punto de fusión 197°C to 205°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 98%